Läs mer
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 sid
Produktkod. 11370342 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Provvolym:
5 mL
13 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Provvolym Förpackningsstorlek
11370342 5 mL Varje
11380342 13 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370342 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28989333
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Innehåller
Dismantling tool, support screen, net ring (10μm), O-ring, stop plugs and instructions
För preparativ gelfiltreringskromatografi med hög upplösning med korta körtider och god återhämtning. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg är förpackade XK-kolonner.
  • Prep-kvalitet, förpackade XK-kolonner
  • Finns i bäddvolymer 120 eller 320 ml
  • Sängmått: 16x 600 mm eller 26 x 600 mm
  • Provvolym: 5mL eller 13mL
Media:
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
  • Matris: komposit av tvärbunden agaros och dextran
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 12
Kolumn:
  • Kolumn ID: 16mm eller 26mm
  • Rörmaterial: borosilikatglas
  • Porositet: 10 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provvolym 5 mL
För användning med (applikation) preparativ gelfiltreringskromatografi med hög upplösning
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiLoad 16/600 Superdex 75 pg
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella ochinternationella föreskrifter.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol