Läs mer
Thermo Scientific™ HindIII (10 U/μ L)
Produktkod. 10773911 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 enheter
5 x 5 000 enheter
5000 U
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
5000 enheter
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10773911 10 000 enheter 10000 enheter
10272870 5000 U 5000 enheter
10150740 5 x 5 000 enheter Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10773911 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 SEK
    591.65 SEK / Paket med 10000
    Save 80.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Hindlll-restriktionsenzymet känner igen A^AGCTT-ställen och skär bäst vid 37 C °i R-buffert.
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Hind III
Kompatibel buffert 10X buffert R
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 10 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning