Läs mer
Thermo Scientific™ HindIII (10 U/μ L)
Produktkod. p-4521817 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 enheter
5 x 5 000 enheter
5000 U
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
5000 enheter
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10272870 5000 U 5000 enheter
10150740 5 x 5 000 enheter Paket med 5
10773911 10 000 enheter 10000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10272870 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0501
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Hindlll-restriktionsenzymet känner igen A^AGCTT-ställen och skär bäst vid 37 C °i R-buffert.
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Kvantitet 5000 U
Produkttyp HindIII