Läs mer
Wesbart™ Gångjärnsförsett Cryobox Rack
Beskrivning
- Tillträdesställ i aluminium framtill
- Levereras med brickor speciellt utformade för att rymma 100 cell gångjärnsförsedda kryoboxar
- För användning med upprättstående frysar
- Rack är lämpliga för kryoboxar med måtten 141 x 151 x 63 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kryoboxställ |
| Håller | Kryoboxar (12, 63 x 141 x 151 mm) |
| Material | Aluminium |
| Positioner | 4 brickor/ställ |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Mått (L x B x H) | 560 x 150 x 287 mm |