Läs mer
Nickel Electro™ Gångjärnsgavellock
Produktkod. 12768888 Handla allt Nickel-Electro Produkter
För användning med (utrustning):
14 L upprörda bad
2 L och 4 L upprörda bad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12768888
Brand: Nickel Electro™ GL114
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
dimForUseWithEquipment
Kräver
For UseWithApplication
Se prover bättre med ett halvtransparent lock. Nickel Electro™ Gångjärnsgavellock maximerar badytan samtidigt som den använder sin form för att droppa kondens tillbaka i badet.
  • Lättvikt
  • Halvtransparent
  • Droppar tillbaka kondens i badet
Transparent lock, gångjärn, hög profil, handtag
Specifikationer
För användning med (utrustning) 14 L upprörda bad
För användning med (applikation) Minskar vattenavdunstning, håller prover och vatten fritt från föroreningar och sparar energi