Läs mer
Nickel Electro™ Gångjärnsgavellock i rostfritt stål
Handla allt Nickel-Electro Produkter
För användning med (utrustning):
För 22 och 28 L bad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad för att tillåta full användning av hela bredden på ett vattenbad med den lägsta höjden på gaveln 45 mm över badet.
- Provrörsställ eller flaskor kan placeras över hela badets bredd utan att smutsa ner locket vilket maximerar badets arbetsyta.
- Designad med kunden i åtanke och säkerställer att där kondens ackumuleras under användning finns det inga dropppunkter som kan förstöra arbetet i öppna flaskor i ditt vattenbad.
- Locket passar in i tanken och säkerställer att all kondens rinner tillbaka in i badet och inte ner på sidan på din bänkskiva.
- Minskar energiförbrukningen och driftskostnaderna för ditt vattenbad.
- Isolerat handtag.
- Det gångjärnsförsedda locket har den extra fördelen där bänkutrymmet är begränsat, locket går tillbaka till vertikalt läge för att komma åt badkaret, där ett konventionellt lock kräver att du lyfter av badkaret och placerar det på din bänkskiva.
- Vid kontinuerligt provtagningsarbete måste ett konventionellt lock tas bort ofta för att komma åt prover/arbete. Detta gångjärnsförsedda lock är utformat med detta i åtanke.
- Locket svänger tillbaka till drygt vertikalt läge som på bilden ovan.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Gångjärnsförsett gavellock i rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | För 22 och 28 L bad |
| Garanti | 3 år |