missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Hinokitiol
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 499-44-5 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.0% |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (609.01 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Synonym | β-Thujaplicin |
| Mål | Keap1-Nrf2∣DNA Methyltransferase∣Virus Protease |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?