missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HIPPI Antibody (OTI4F6), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Produktkod. 30030789 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30030789 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30030789 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271985APC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

HIPPI Monoclonal antibody specifically detects HIPPI in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen HIPPI
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI4F6
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias Dermal papilla-derived protein 8, DERP8, ESRRBL1huntingtin interacting protein-1 interacting protein, estrogen-related receptor beta like 1, Estrogen-related receptor beta-like protein 1, FLJ10147, HIPPIHIP1-interacting protein, intraflagellar transport 57 homolog (Chlamydomonas), intraflagellar transport protein 57 homolog, MHS4R2HIP1 protein interactor
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human IFT57(NP_060480) produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55081
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.