Läs mer
Hippocalcin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen PA519535
Produktkod. 11397493
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Heat mediated antigen retrieval recommended prior to tissue staining. This antibody is predicted to react with chicken and cow based on sequence homology.
The protein encoded by this gene is a member of neuron-specific calcium-binding proteins family found in the retina and brain. This protein is associated with the plasma membrane. It has similarities to proteins located in the photoreceptor cells that regulate photosignal transduction in a calcium-sensitive manner. This protein displays recoverin activity and a calcium-dependent inhibition of rhodopsin kinase. It is identical to the rat and mouse hippocalcin proteins and thought to play an important role in neurons of the central nervous system in a number of species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Hippocalcin
Polyclonal
Unconjugated
HPCA
BDR2; calcium-binding protein; calcium-binding protein BDR-2; DYT2; hippocalcin; Hpca; hypothetical protein MGC73126; neuron-specific calcium-binding protein hippocalcin; P23K; zgc:73126
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
15444, 29177, 3208, 393696
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide; pH 7.4
P84074, P84075, P84076
HPCA
Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 150 to the C-terminus of Rat Hippocalcin.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt