Läs mer
Thermo Scientific™ Tvättmedelsborttagning Centrifugera kolumner& Tallrikar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Detergenter och ytaktiva ämnen som används för att förbereda protein- och peptidprover kan störa analysen av ELISA , isoelektrisk fokusering och masspektrometri (MS). Att ta bort rengöringsmedel från peptidprover är särskilt utmanande och kritiskt för MS-analys. Även låga koncentrationer av tvättmedel kommer att kontaminera instrument och störa kolonnbindning, eluering och peptidjonisering. Thermo Scientific HiPPR och Pierce detergentborttagningshartser är idealiska för att snabbt ta bort vanliga rengöringsmedel från tryptisk smältning för att förbättra resultaten av LC-MS/MS- och MALDI-MS-analyser.
•Snabb —provbehandling tar mindre än 15 minuter
•Effektiv —eliminerar tvättmedelsstörningar i nedströmsapplikationer som ELISA , isoelektrisk fokusering och masspektrometri
Pierce Rengöringsmedel borttagning Harts
Pierce Detergent Removal Resin binder effektivt till och tar bort höga koncentrationer av tvättmedel från 10μ L till 1 mL prover med minimal provförlust. Dessa mikrocentrifugkolonner kommer förpackade med olika volymer av patentskyddat harts och är bäst för att bearbeta prover med proteiner eller peptidkoncentrationer större än 100μ g/ml.
HiPPR Tvättmedelsborttagning Centrifugerande kolumnsats
HiPPR Detergent Removal harts har optimerats för provkoncentrationer på 1 till 100μ g/ml och är idealisk för att ta bort vanliga rengöringsmedel, inklusive SDS, Triton™ X-100 NP-40 och CHAPS vid koncentrationer av 0,5-1%. Hartset finns tillgängligt i förfyllda spinnkolonner, 96-brunnars filterspinplattor och som löst harts för anpassning.
Tillgängliga format:
•Hartsuppslamningar —bulkharts levereras med tomma 0,8 ml centrifugeringskolonner
•Spinnkolonner —0,1 ml mikrocentrifugkolonner
•96-brunnars spinnplattor —fördispenserade 96-brunnars filterplattor, kompatibla med centrifugerings- och vakuumgrenrörssystem för manuell eller automatiserad rening
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mikrocentrifug, centrifugkolonn |
| Produkttyp | Spinnkolonn |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid 4 °C. |
| Kolumntyp | Proprietärt harts, affinitet |
| Stationär fas | Proprietär ligand |
| Frakt skick | Omgivning |
| Produktlinje | HiPPR |
| Reningsmål | Avlägsnande av tvättmedel |
| Kvantitet | 24 x 0,1 ml kolumner |