Läs mer
Hippuric Acid-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hippuric Acid-13C6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1 |
| Formel vikt | 185.0784 |