Läs mer
Hippursyra, 98 %
Produktkod. 11418890
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418890 100 g 100g
11428890 500 g 500g
11450593 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418890 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12690.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179,18 g/mol
Hippursyra används som mellanprodukt för tillverkning av medicin och andra organiska föreningar. Hippursyra kan användas för att studera cellbiologi, kemisk biologi, bioaktiva små molekyler, aminosyraderivat, peptidsyntes, kemisk syntes och näring. Hippursyra har använts för att informera om metabolismen och urinutsöndringen av procyanidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hippursyra används som mellanprodukt för tillverkning av medicin och andra organiska föreningar. Hippursyra kan användas för att studera cellbiologi, kemisk biologi, bioaktiva små molekyler, aminosyraderivat, peptidsyntes, kemisk syntes och näring. Hippursyra har använts för att informera om metabolismen och urinutsöndringen av procyanidiner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-69-2
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.18
MDL-nummer MFCD00002692
InChI-nyckel QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
IUPAC-namn 2-bensamidoättiksyra
LEDER OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hippuric acid
Smältpunkt 188 °C till 191 °C
Densitet 1.371
Linjär formel C6H5CONHCH2CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 1073987
Merck Index 14,4716
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 179.18
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hippuric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-benzoylglycine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.