Läs mer
Hippursyra, 98 %
Beskrivning
Hippursyra används som mellanprodukt för tillverkning av medicin och andra organiska föreningar. Hippursyra kan användas för att studera cellbiologi, kemisk biologi, bioaktiva små molekyler, aminosyraderivat, peptidsyntes, kemisk syntes och näring. Hippursyra har använts för att informera om metabolismen och urinutsöndringen av procyanidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hippursyra används som mellanprodukt för tillverkning av medicin och andra organiska föreningar. Hippursyra kan användas för att studera cellbiologi, kemisk biologi, bioaktiva små molekyler, aminosyraderivat, peptidsyntes, kemisk syntes och näring. Hippursyra har använts för att informera om metabolismen och urinutsöndringen av procyanidiner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hippuric acid |
| Smältpunkt | 188 °C till 191 °C |
| Densitet | 1.371 |
| Linjär formel | C6H5CONHCH2CO2H |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 1073987 |
| Merck Index | 14,4716 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 179.18 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.