Läs mer
Hippursyra, 98 %
Produktkod. 10541201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10541201 5 g Glasflaska 5g
10551201 100 g Plastflaska 100g
10725211 500 g Plastflaska 500g
15159183 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10541201 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150270050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-69-2
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.18
MDL-nummer MFCD00002692
InChI-nyckel QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
LEDER OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Hippuric acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 188,0 °C till 191,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1 % max. (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 1% max. (Bensoesyra) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CONHCH2CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 09,225
Fieser 01,432
Merck Index 15,4753
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1g/250 ml kallt vatten. Andra lösligheter: fritt löslig i varmt vatten, 1g/100mL kloroform – 1g/400mL eter, 1g/60 ml amylalkohol, fritt löslig i het eter, praktiskt olöslig i bensen, cs2 och peteter
IUPAC-namn 2-bensamidoättiksyra
Formel vikt 179.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.