Learn More
Hippursyra, 98 %
Product Code. 10551201 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10551201 100 g Plastflaska 100g
10541201 5 g Glasflaska 5g
10725211 500 g Plastflaska 500g
15159183 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10551201 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 150271000
 Begränsad artikel
Add to basket
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 495-69-2
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.18
MDL-nummer MFCD00002692
InChI-nyckel QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
LEDER OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Hippuric acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 188,0 °C till 191,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1 % max. (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 1% max. (Bensoesyra) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CONHCH2CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 09,225
Fieser 01,432
Merck Index 15,4753
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1g/250 ml kallt vatten. Andra lösligheter: fritt löslig i varmt vatten, 1g/100mL kloroform – 1g/400mL eter, 1g/60 ml amylalkohol, fritt löslig i het eter, praktiskt olöslig i bensen, cs2 och peteter
IUPAC-namn 2-bensamidoättiksyra
Formel vikt 179.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.