Läs mer
Hippursyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 30402611
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402611 250 mg
30395784 500 mg
30399671 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30402611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH347013250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-94-5
Molekylformel C9H8NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 201.15
Synonym N-Benzoylglycine Sodium Salt, Sodium Hippurate
IUPAC-namn natrium; 2-bensamidoacetat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hippuric Acid Sodium Salt
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3.Na/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);/q;+1/p-1
Formel vikt 201.0402