Läs mer
Hippursyra, TRC
Produktkod. 17933565
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933565 10 g
17931245 5 g
17994265 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17933565 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH35670010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-69-2
Molekylformel C9 H9 N O3
Molekylvikt (g/mol) 179.17
Synonym Hippuric acid (8CI), 2-(Benzoylamino)acetic acid, 2-Benzamidoacetic acid, Acetic acid, (benzoylamino)-, Benzamidoacetic acid, Benzoyl Glycocoll, Benzoylglycine, N-(Phenylcarbonyl)glycine, N-Benzoylglycine, NSC 9982, Phenylcarbonylaminoacetic acid, Glycine, N-benzoyl-, Hippuric Acid
IUPAC-namn 2-bensamieddiksyra
LEDER OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hippuric acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
Formel vikt 179.0582