Läs mer
Cytiva HiPrep™ 16/10 Capto F
Handla allt Cytiva Produkter
:
Sängvolym: 20 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 20 mL |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Matris | Capto Q kromatografimedia |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiPrep 16/10 Capto Q
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol