Läs mer
Cytiva HiPrep™ 26/10 avsaltningskolonner
Produktkod. 10460505 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 53 mL
4 x 53 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10460505 1 x 53 mL Varje
10470505 4 x 53 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10460505 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17508701
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillhandahåll pålitlig och reproducerbar avsaltning och buffertutbyte med provstorlekar på upp till 15 ml per kolonn. Cytiva HiPrep 26/10 avsaltningskolonn är en bekväm, användarvänlig kolonn, förpackad 53 ml kolonn med Sephadex G-25 Fin för avsaltning och buffertbyte.
  • Sparar tid och arbete vid ersättning av dialys
  • Två till fyra kolonner kan användas i serie för provstorlekar 30 till 60 ml
  • Kompatibel med en laboratoriepump eller ett kromatografisystem
  • Kopplingar är 1/16 tum för enkel anslutning till AKTA-designsystem
  • Långsiktigt och arbets-pH-intervall 2 till 13
  • Maximal flödeshastighet: 15 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiPrep 26/10 avsaltning är bekväma, användarvänliga,53 ml kolonner, förpackade med Sephadex G-25 fin harts för avsaltning och buffertbyte.
Produkttyp HiPrep 26/10 avsaltning
För användning med (utrustning) Laboratoriepump eller kromatografisystem såsom AKTA-design
Partikelstorlek >20μ m (torr), 17 till 132μ m (våt)
Diameter (engelska) Inre kolumn 1,02 harts
Volym (metrisk) Säng 53 mL
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 26 mm
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1 x 53 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiPrep 26/10 Desalting
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella ochinternationella föreskrifter.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol