Beskrivning
- Immobiliserat heparin används för rening av antitrombin III, koagulationsfaktorer och andra plasmaproteiner
- Kompatibel med enkla pumpbaserade konfigurationer och andra kromatografisystem som t.ex AKTA design
- Optimerad för pålitliga, reproducerbara separationer
- Hög lastkapacitet och snabba reningar
- Snabb initial infångning av proteiner från startmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre kolumn | 0,6 tum |
| Flödeshastighet | 2 till 10 ml/min. |
| Innehåll och lagring | 4 °C till °30 C, 0,05 M natriumacetat innehållande 20 % etanol |
| Diameter (metrisk) inre kolumn | 16 mm |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Kvantitet | 1 x 20 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiPrep Heparin FF 16/10
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.