Läs mer
Cytiva HiPrep™ HIC FF 16/10 Kolumner
Produktkod. 10608225 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
Butyl Sepharose
Fenyl Sepharose (hög sub)
Octyl Sepharose
Typ av stöd:
4 % tvärbunden agaros
6 % tvärbunden agaros
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10608225
Brand: Cytiva 28936545
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Producera snabb, preparativ separation av proteiner och andra biomolekyler. Cytiva Life Sciences™ HiPrep™ HIC FF 16/10 Kolumner har hög kapacitet med utmärkta flödesegenskaper och pålitliga, reproducerbara separationer.
20 ml HIC-kolonner ger snabb, preparativ separation av proteiner och andra biomolekyler. De är färdiga att använda med fyra mediaval: Fenyl Sepharose 6 Fast Flow (hög sub); Fenyl Sepharose 6 Fast Flow (lågt sub); Butyl Sepharose 4 Snabbflöde; och Octyl Sepharose 4 Snabbt flöde.
Funktioner
  • Erbjuder hög kapacitet, utmärkta flödesegenskaper och tillförlitliga, reproducerbara separationer
  • Kompatibel med enkla pumpbaserade konfigurationer eller kromatografisystem (t.ex. AKTA )
Specifikationer (H 2 O vid rumstemperatur)
  • Mått: 1,6 x 10 cm
  • Rekommenderad flödeshastighet: 2-10 ml/min. (60-300 cm/h)
  • Maximal flödeshastighet: 10 ml/min. (300 cm/h.)
  • Max. tryck över packad bädd: 1,5 bar (22psi, 0,15 MPa)
  • Kolumns hårdvarutryckgräns: 5 bar (73psi, 0,5 MPa)
  • Förvaring: 20% etanol
  • Förvaringstemperatur: 4° till 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert 1 M NaOH, 3M Ammoniumsulfat, 30 % isopropanol, 70 % etanol, 10 % etylenglykol, 0,5 % SDS, 6M guanidinhydroklorid, 8M urea
Produkttyp Fenyl Sepharose (hög sub)
Sängvolym 20mL
Diameter (engelska) Inre 0,62 tum.
Diameter (metrisk) Inre 16mm
Kvantitet 1 x 20 mL
Höjd (engelska) 3,93 tum
Höjd (metrisk) 100mm
Flödeshastighet >300 cm/hr.
Material Polypropen
Ligandtyp Fenyl
Max. Tryck 5 bar
pH-intervall 3 till 13
Partikelstorlek 45 till 165 μm
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Kolumntyp Jonbytarkolumn
För användning med (applikation) Ge snabb, preparativ separation av proteiner och andra biomolekyler genom hydrofob interaktionskromatografi (HIC), initial och mellanliggande rening, avlägsnande av bulkföroreningar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiPrep Phenyl FF (high sub) 16/10
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol