Läs mer
Cytiva HiPrep™ IEX FF 16/10 Kolumner
Produktkod. 10607855 Handla allt Cytiva Produkter
Ligandtyp:
Dietylaminoetyl
Karboximetyl
Max. Tryck:
1,5 bar
5 bar
pH-intervall:
2 till 12
6 till 10
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10607855
Brand: Cytiva 28936541
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ge snabba, pålitliga och reproducerbara preparativa jonbytesseparationer
DEAE och CM Sepharose™ 6 Fast Flow är förpackade i 20 ml HiPrep kolumner. Idealisk för snabb anrikning under initial infångning av proteiner från utgångsmaterial.
Funktioner
  • Kombinera bra flöden och hög bindningskapacitet
  • Enkel att använda
  • Kompatibel med enkelpumpskonfigurationer och andra kromatografisystem (t.ex. AKTA™ )
Specifikationer (H 2 O vid rumstemperatur)
  • Mått: 1,6 x 10 cm
  • Rekommenderad flödeshastighet: 2-10 ml/min. (60-300 cm/h)
  • Maximal flödeshastighet: 10 ml/min. (300 cm/h.)
  • Max. tryck över packad bädd: 1,5 bar (22psi, 0,15 MPa)
  • Kolumns hårdvarutryckgräns: 5 bar (73psi, 0,5 MPa)
  • Förvaring: 20% etanol (DEAE,CM), 0,2M natriumacetat i 20% etanol (SP )
  • Förvaringstemperatur: 4° till 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert 1M NaOH, 8M urea, 8M guanidinhydroklorid, 70 % etanol
Produkttyp HiPrep DEAE Sepharose FF kolumn
Sängvolym 20mL
Diameter (engelska) Inre 0,62 tum.
Diameter (metrisk) Inre 16mm
Kvantitet 1 x 20mL
Höjd (engelska) 3,93 tum
Höjd (metrisk) 100mm
Flödeshastighet >300 cm/hr.
Material Polypropen
Ligandtyp Dietylaminoetyl
Max. Tryck 5 bar
pH-intervall 2 till 12
Partikelstorlek 45 till 165 μm
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Kolumntyp Jonbytarkolumn
För användning med (applikation) Preparativa separationer av proteiner och andra biomolekyler med hjälp av jonbyteskromatografi (IEX)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiPrep DEAE FF 16/10
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.