Läs mer
Cytiva HiPrep™ IMAC FF 16/10 Kolumn
Produktkod. 10237654 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 20mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10237654
Brand: Cytiva 28936552
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att optimera rening av histidinmärkta proteiner i laboratorieskala
IMAC Sepharose™ 6 Fast Flow är färdigförpackad i 20mL HiPrep kolumner för större skala upp. Mediet består av μ90 m pärlor av starkt tvärbunden agaros, till vilken en kelatbildande grupp har kopplats kovalent. Denna grupp kan vara laddad med lämpliga metalljoner, specifika för ditt målprotein. Pärlstorleken möjliggör höga flödesegenskaper; lågt metalljonläckage bibehåller aktiviteten hos det renade proteinet.
Specifikationer:
IMAC Sepharose 6 Snabbt flöde
  • Matris: starkt tvärbunden agaros, 6%
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Bindningskapacitet (protein/jonberoende): ca. 40 mg histidinmärkt protein/ml medium när det laddas med Ni 2+
  • Kompatibilitet: stabil i alla vanliga buffertar
  • Kemisk stabilitet (oladdat medium) en vecka, 40 °C: 0,01 M HCl, 0,1 M NaOH; 12 timmar: 1 M NaOH, 70 % ättiksyra; 1 timme. testade 2% SDS; 30 min. testade 30% 2-propanol
  • Stabilitet (pH, med oladdat medium med metalljon): 3 till 12 (långsiktig), 2 till 14 (kortsiktig)
  • Förvaring/temperatur: 20% etanol; 4° till 30 °C
HiPrep Färdigpackade kolumner
  • Volym: 20 ml
  • Mått: 1,6 x 10 cm
  • Max. tryck under drift: 1,5 bar (0,15 MPa, 22 psi)
  • Maskinvarutryckgräns: 5 bar (0,5 MPa, 73 psi)
  • Rekommenderad flödeshastighet (H 2 O vid rumstemperatur): 2 till 10 ml/min.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Buffert 0,01 M HCl, 1 M NaOH, 70 % ättiksyra, 2 % SDS, 30 % 2-propanol
    Produkttyp HiTrap IMAC Sepharose 6 FF kolumn
    Sängvolym 20mL
    Diameter (engelska) Inre 0,62 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 16mm
    Kvantitet 1 x 20mL
    Höjd (engelska) 3,93 tum
    Höjd (metrisk) 100mm
    Flödeshastighet <10 ml/min.
    Material Polypropen
    Max. Tryck 1,5 bar
    pH-intervall 3 till 12
    Partikelstorlek 45 till 165 μm
    Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
    Innehåll och lagring 4° till 30 °C
    Kolumntyp Jonbytarkolumn
    För användning med (applikation) IMAC och efterföljande rening av polyhistidinmärkta proteiner
    Visa mer Visa mindre
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • HiPrep IMAC FF 16/10
    Signalord
    • Varning
    Riskkategorier
    • Brandfarlig vätska Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
    Skyddsangivelse
    • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol