Läs mer
Cytiva HiPrep™ Fenyl HP 16/10 Kolumn
Produktkod. 14891601 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 14891601
Brand: Cytiva 29018184
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för preparativ hydrofob interaktionskromatografi (HIC) med bra upplösning
  • Aromatiskt HIC-medium för mellanliggande rening och polering
  • Ger snabba, enkla högkapacitetsseparationer i ett bekvämt format
  • Medium är baserat på en matris av starkt tvärbundna agarospärlor, som har derivatiserats med fenylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,6 tum
Flödeshastighet 1 till 5 ml/min.
Innehåll och lagring 4 °C till °30 C, 0,2 M natriumacetat i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 16 mm
Volym (metrisk) 20 mL
Kvantitet 1 x 20 mL
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).