Läs mer
Cytiva HiPrep™ Q Snabbflöde 16/10 kolumn
Produktkod. 10491465 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10491465 20 mL Varje
1 options
Produktkod. 10491465 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28936543
 Begränsad artikel
I lager
Ge snabba, förberedande separationer av proteiner och andra biomolekyler
  • Starka anjonbytare förpackad kolonn för initial infångning av proteiner och andra biomolekyler med IEX-kromatografi
  • Kompatibel med enkla pumpbaserade konfigurationer och andra kromatografisystem som t.ex AKTA design
  • Optimerad för pålitliga, reproducerbara separationer
  • Hög lastkapacitet och snabba reningar
  • Snabb initial infångning av proteiner från startmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiPrep Q FF 16/10
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,6 tum
Flödeshastighet 2 till 10 ml/min.
För användning med (applikation) HiPrep Q FF är en stark anjonbytare förpackad med Q Sepharose Fast Flow, färdig att använda för snabb, preparativ separation av proteiner och andra biomolekyler med hjälp av jonbyteskromatografi (IEX).
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 16 mm
Volym (metrisk) 20 mL
Kvantitet 20 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiPrep Q FF 16/10
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol