Läs mer
Cytiva HiPrep™ F HP 16/10 Kolumn
Produktkod. 13538800 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13538800 20 mL Varje
1 options
Produktkod. 13538800 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29018182
 Begränsad artikel
I lager
Ge snabba, förberedande separationer av proteiner och andra biomolekyler
  • Stark anjonbytare designad för preparativa jonbyteskromatografiseparationer
  • Mycket tvärbunden agaros ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet
  • Smal, modern design möjliggör enkel hantering och anslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiPrep F HP 16/10
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,6 tum
Flödeshastighet 1 till 5 ml/min.
För användning med (applikation) HiPrep F HP är en 20 ml stark anjonbyteskromatografikolonn för högupplöst småskalig proteinrening.
Innehåll och lagring 4 °C till °30 C, 0,2 M natriumacetat i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 16 mm
Volym (metrisk) 20 mL
Kvantitet 20 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiPrep Q HP 16/10
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.