Läs mer
Cytiva HiPrep™ Q XL 16/10 Kolumn
Produktkod. 10489764 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10489764 20 mL Varje
1 options
Produktkod. 10489764 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28936538
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge snabba, förberedande separationer av proteiner och andra biomolekyler
  • Stark anjonbytare förpackad kolonn för initial infångning av proteiner och andra biomolekyler med IEX-kromatografi
  • Kompatibel med enkla pumpbaserade konfigurationer och andra kromatografisystem som t.ex AKTA design
  • Optimerad för pålitliga, reproducerbara separationer
  • Hög lastkapacitet och snabba reningar
  • Snabb initial infångning av proteiner från startmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiPrep Q XL 16/10
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,6 tum
Flödeshastighet 2 till 10 ml/min.
För användning med (applikation) HiPrep Q XL 16/10 är en stark anjonbytare förpackad med Q Sepharose XL-kolonner för initial infångning av proteiner och andra biomolekyler med jonbyteskromatografi (IEX).
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 16 mm
Volym (metrisk) 20 mL
Kvantitet 20 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiPrep Q XL 16/10
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.