Läs mer
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR förpackade gelfiltreringskolonner
Produktkod. 11360292 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Flödeshastighet:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Sängvolym:
120 mL
320 mL
Diameter (metrisk) Inre:
1.6cm
2.6cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Sängvolym Diameter (metrisk) Inre unitSize
11360292 <0,5 ml/min. 320 mL 2.6cm Varje
11350292 <1,3 ml/min. 120 mL 1.6cm Varje
11330292 <0,5 ml/min. 120 mL 1.6cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11360292 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28935607
För reproducerbar proteinrening, separering av polysackarider, makromolekyler med utökade strukturer och små plasmider
Hjälper till med preparativ separation av biomolekyler från upp till 5 ml (för 16 mm kolumn ID) och 13 ml (för 26 mm kolumn ID).
  • Ger maximal återhämtning och minimal ospecifik adsorption med långvarig kemisk och fysikalisk stabilitet
  • Färdigpackade kolonner för användning med AKTAdesign™ eller andra pumpade kromatografisystem
  • Finns i två olika förpackade kolonnstorlekar - 16 x 600 mm (120 ml) och 26 x 60 mm (320 ml)
  • Maximalt tryck (över packad bädd under drift) är 1,5 bar (22psi)
Media
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 50 μm
  • Matris: Allyldextran och N,N'-metylenbisakrylamid
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 11
  • pH Stabilitet rengöringsområde: 2 till 13
  • Kemisk stabilitet: alla vanliga buffertar, 0,2 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M ättiksyra, 8 M urea, 6 M guanidin HCl, 1% SDS, 20% etanol, 30% propanol, 30% acetonitril (testad °vid 40 C under en M NaOH 5 gånger), 0.
  • Tryck/flödesspecifikation:> 125cm/h, 100kPa, XK 50/30, sänghöjd 15cm
Kolumn
  • Material (bäddstöd): Polymetyl-metakrylat
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
  • Media:
  • Fraktionering [Mr] globulära proteiner: 2 x 104 -8 x 106
  • Uteslutningsgräns [Mr] (globulära proteiner):≈ 9 x 106 (9 000 kDa)
  • Fraktioneringsintervall [Mr] DNA-uteslutningsgräns: 271bp
  • Fraktionering [Mr] Dextrans: 1 x 104 -2 x 106
HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
  • Media:
  • Uteslutningsgräns för Dextrans: 100 x 106
  • Fraktioneringsintervall [Mr] DNA-uteslutningsgräns: 1078bp
  • Fraktionering [Mr] Dextrans: 4 x 104 -2 x 107
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet Varje
Flödeshastighet <0,5 ml/min.
Partikelstorlek 25 till 75μ m
För användning med (utrustning) Lågt till medeltryck AKTA™ system eller pumpade kromatografisystem
Sängvolym 320 mL
Produkttyp Sephacryl HR förpackad gelfiltreringskolonn
Diameter (metrisk) Inre 2.6cm
För användning med (applikation) Reproducerbar proteinrening, separerande polysackarider, makromolekyler med utökade strukturer och små plasmider
Höjd (engelska) 23,62 tum.
Höjd (metrisk) 60cm
Material Polypropen
Max. Tryck 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
pH-intervall 3 till 11
Typ av stöd Allyl Dextran och N,N'-metylenbisakrylamid
Provtyp Polysackarider, makromolekyler med utökade strukturer och även små plasmider
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-500 HR
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol