Läs mer
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-200 HR kolumner
Produktkod. 10773767 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Flödeshastighet:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Sängvolym:
120 mL
320 mL
Diameter (metrisk) Inre:
1.6cm
2.6cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Sängvolym Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10773767 <1,3 ml/min. 320 mL 2.6cm Varje
10106414 <0,5 ml/min. 120 mL 1.6cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10773767 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17119501
 Begränsad artikel
I lager
Maximal återvinning och minimal ospecifik adsorption
  • Långsiktig kemisk och fysikalisk stabilitet från hydrofil, stel allyldextran/bisakrylamidmatris
  • Rekommenderad linjär flödeshastighet 5 till 15 cm/h.
Designad för att rena antikroppar, serumproteiner och medelstora proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet Varje
Flödeshastighet <1,3 ml/min.
Partikelstorlek 25 till 75μ m
För användning med (utrustning) Lågt till medeltryck AKTA™ system
Sängvolym 320 mL
Produkttyp Sephacryl HR-kolumn
Diameter (metrisk) Inre 2.6cm
För användning med (applikation) Separation av biomolekyler med maximal återvinning och minimal ospecifik adsorption med långsiktig kemisk och fysikalisk stabilitet som ett resultat av den hydrofila, stela allyldextran/bisakrylamidmatrisen
Höjd (engelska) 23,62 tum.
Höjd (metrisk) 60cm
Material Polypropen
Max. Tryck 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
pH-intervall 3 till 11
Typ av stöd Allyl Dextran och N,N'-metylenbisakrylamid
Provtyp Antikroppar, serumproteiner och medelstora proteiner
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-200 HR
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.