Läs mer
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Flödeshastighet:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Sängvolym:
120mL
320mL
Diameter (metrisk) Inre:
1.6cm
2.6cm
Formatera:
Sängmått: 16x60
Sängmått: 26x60
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Långsiktig kemisk och fysikalisk stabilitet från hydrofil, stel allyldextran/bisakrylamidmatris
- Rekommenderad linjär flödeshastighet 5 till 15 cm/h.
- Designad för att rena antikroppar, serumproteiner och medelstora proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Varje |
| Flödeshastighet | <0,5 ml/min. |
| Partikelstorlek | 25 till 75μ m |
| För användning med (utrustning) | Lågt till medeltryck AKTA™ system |
| Sängvolym | 120mL |
| Produkttyp | Sephacryl HR-kolumn |
| Formatera | Sängmått: 16x60 |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6cm |
| För användning med (applikation) | Separation av biomolekyler med maximal återvinning och minimal ospecifik adsorption med långsiktig kemisk och fysikalisk stabilitet som ett resultat av den hydrofila, stela allyldextran/bisakrylamidmatrisen |
| Höjd (engelska) | 23,62 tum. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol