Läs mer
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR kolumner
Produktkod. p-4895741 Handla allt Cytiva Produkter
Flödeshastighet:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Sängvolym:
120mL
320mL
Diameter (metrisk) Inre:
1.6cm
2.6cm
Formatera:
Sängmått: 16x60
Sängmått: 26x60
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10616695
Brand: Cytiva 17116701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Maximal återvinning och minimal ospecifik adsorption
  • Långsiktig kemisk och fysikalisk stabilitet från hydrofil, stel allyldextran/bisakrylamidmatris
  • Rekommenderad linjär flödeshastighet 5 till 15 cm/h.
  • Designad för att rena antikroppar, serumproteiner och medelstora proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet Varje
Flödeshastighet <0,5 ml/min.
Partikelstorlek 25 till 75μ m
För användning med (utrustning) Lågt till medeltryck AKTA™ system
Sängvolym 120mL
Produkttyp Sephacryl HR-kolumn
Formatera Sängmått: 16x60
Diameter (metrisk) Inre 1.6cm
För användning med (applikation) Separation av biomolekyler med maximal återvinning och minimal ospecifik adsorption med långsiktig kemisk och fysikalisk stabilitet som ett resultat av den hydrofila, stela allyldextran/bisakrylamidmatrisen
Höjd (engelska) 23,62 tum.
Höjd (metrisk) 60cm
Material Polypropen
Max. Tryck 22psi
pH-intervall 3 till 11
Typ av stöd Allyl Dextran och N, N∽ -metylenbisakrylamid
Provtyp Antikroppar, serumproteiner och medelstora proteiner
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol