Läs mer
Cytiva HiPrep™ SP Snabbflöde 16/10 kolumn
Produktkod. 10782227 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10782227 20 mL Varje
1 options
Produktkod. 10782227 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28936544
Ge snabba, förberedande separationer av proteiner och andra biomolekyler
  • Stark katjonbytare förpackad kolonn för initial infångning av proteiner och andra biomolekyler med IEX-kromatografi
  • Kompatibel med enkla pumpbaserade konfigurationer och andra kromatografisystem som t.ex AKTA design
  • Optimerad för pålitliga, reproducerbara separationer
  • Hög lastkapacitet och snabba reningar
  • Snabb initial infångning av proteiner från startmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiPrep SP FF 16/10
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,6 tum
Flödeshastighet 2 till 10 ml/min.
För användning med (applikation) HiPrep SP FF är en 20 ml stark katjonbyteskromatografikolonn för småskalig proteinrening.
Innehåll och lagring 4 °C till °30 C, 0,2 M natriumacetat i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 16 mm
Volym (metrisk) 20 mL
Kvantitet 20 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiPrep SP FF 16/10
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.