Läs mer
Cytiva HiPrep™ SP HP 16/10 Kolumn
Produktkod. 14881601 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
14881601 20 mL Varje
1 options
Produktkod. 14881601 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29018183
 Begränsad artikel
I lager
Ge snabba, förberedande separationer av proteiner och andra biomolekyler
  • Stark katjonbytare designad för preparativa jonbyteskromatografiseparationer
  • Mycket tvärbunden agaros ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet
  • Smal, modern design möjliggör enkel hantering och anslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiPrep SP HP 16/10
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,6 tum
Flödeshastighet 1 till 5 ml/min.
För användning med (applikation) HiPrep SP HP 16/10 är en stark katjonbytare designad för preparativa jonbyteskromatografiseparationer. Denna 20 ml kolonn är förpackad med SP Sepharose Högpresterande kromatografiharts. Hartset är baserat på styva, starkt tvärbundna pärlor
Innehåll och lagring 4 °C till °30 C, 0,2 M natriumacetat i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 16 mm
Volym (metrisk) 20 mL
Kvantitet 20 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiPrep SP HP 16/10
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.