Beskrivning
- Stark katjonbytare förpackad kolonn för initial infångning av proteiner och andra biomolekyler med IEX-kromatografi
- Kompatibel med enkla pumpbaserade konfigurationer och andra kromatografisystem som t.ex AKTA design
- Optimerad för pålitliga, reproducerbara separationer
- Hög lastkapacitet och snabba reningar
- Snabb initial infångning av proteiner från startmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | HiPrep SP XL 16/10 |
| Diameter (engelska) Inre kolumn | 0,6 tum |
| Flödeshastighet | 2 till 10 ml/min. |
| För användning med (applikation) | HiPrep SP XL 16/10 är en stark katjonbytare färdigpackad med SP Sepharose XL-kolonner för initial infångning av proteiner och andra biomolekyler med jonbyteskromatografi (IEX). |
| Innehåll och lagring | 4 °C till °30 C, 0,2 M natriumacetat i 20 % etanol |
| Diameter (metrisk) inre kolumn | 16 mm |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Kvantitet | 20 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiPrep SP XL 16/10
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.