Läs mer
Hircinosyra, TRC
Produktkod. 30405735
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30405735 1 g
1 options
Produktkod. 30405735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH3567501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hircinoic Acid
CAS 54947-74-9
Molekylformel C9H18O2
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Methyloctanoic Acid, 4-Methylcaprylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-8(2)6-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
LEDER CCCCC(C)CCC(=O)O
IUPAC-namn 4-metyloktansyra
Molekylvikt (g/mol) 158.24
Formel vikt 158.1307