Läs mer
Hirsutidin Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hirsutidin Chloride |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O7.ClH/c1-22-10-6-12(19)11-8-13(20)18(25-14(11)7-10)9-4-15(23-2)17(21)16(5-9)24-3;/h4-8H,1-3H3,(H2-,19,20,21);1H |
| Formel vikt | 380.066 |