Innehåller
8X fosfatstamlösning (pH 7,4), 2 x 100 ml; 2M imidizol (pH 7,4), 100 ml
- Högkvalitativa buffertar med minimal absorbans vid 280nm
- Optimerade protokoll för His GraviTrap , Hans SpinTrap , Hans MultiTrap HP , Hans MultiTrap FF och HisTrap kolumner
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hans buffertsats |
| Kvantitet | Vardera |
| Inkluderar | 2 x 100 ml fosfat 8x standardlösning (pH 7,4), 100 ml högrent 2 M Imidazol (pH 7,4), bruksanvisning för användning |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- His Buffer Kit
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare..
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 15% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.