Läs mer
Cytiva Hans GraviTrap™ Kolumner
Produktkod. 11564865 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11564865 10 x 1 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 11564865 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 11003399
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för rening av histidinmärkta proteiner med hjälp av gravitationsflöde. Hans GraviTrap™ Kolumner möjliggör snabb och enkel rening.
  • Förpackad med Ni Sepharose 6 Fast Flow media och redo att användas
  • Tillåter direkt rening av både klarnade och oklarade cellysat
  • Proteinbindningskapacitet cirka 40 mg histidinmärkt protein/kolonn
  • Kompatibel med ett brett utbud av reduktionsmedel, rengöringsmedel, denatureringsmedel och andra tillsatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sängvolym 1 mL
Diameter (engelska) Inre 0,59 tum
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Beskrivning Hans GraviTrap är en förpackad engångskolonn för rening av histidinmärkta proteiner genom immobiliserad metallaffinitetskromatografi (IMAC). Kolonn ger snabba och enkla gravitationsflödesreningar utan behov av en rening
Material Polypropen
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Kvantitet 10 x 1 mL
Typ Gravity Flow Column
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • His GraviTrap
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH208-Innehåller nickel. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).