Läs mer
Cytiva Hans Mag Sepharose™ excel Chromatography Media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Description
Prover som vanligtvis orsakar strippning av metalljoner kan därför tillsättas mediet med bibehållen proteinbindande förmåga och utan förbehandling.
- Hans Mag Sepharose excel är ett magnetiskt IMAC-medium förladdat med nickeljoner som är mycket starkt bundna till en kelatbildande ligand.
- Mediet möjliggör ett effektivt och förenklat arbetsflöde för infångning, rening och reproducerbar screening av histidinmärkta proteiner.
- Förenkla småskalig rening och expressionsscreening av histidinmärkta proteiner som utsöndras i eukaryotisk cellkultur.
- Rena histidinmärkta proteiner direkt från prover som innehåller metalljonavdrivningsmedel och spara tid och ansträngning.
- Öka målproteinutbytet och minska nedbrytningen genom minskad och förenklad provhantering.
- Screen histidinmärkta proteiner parallellt med hög reproducerbarhet och tillförlitliga resultat.
- Fånga histidinmärkt protein från olika provvolymer; från låg till hög milliliterskala.
- Förenkla hanteringen med synliga och täta Sepharose-baserade magnetiska pärlor.
- Proteiner uttrycks och utsöndras i cellkultursupernatanter från eukaryota celler såsom insektsceller eller kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler.
- Den höga densiteten av pärlorna tillåter snabb infångning av magnetiska enheter medan pärlornas synlighet säkerställer tillförlitlig uppsamling av de bundna histidinmärkta proteinerna under reningsproceduren.
- Basmatrisen är baserad på Sepharose medium med inbyggd magnetit.
- Hans Mag Sepharose finns som 10 % medium slurry i tre olika förpackningsstorlekar (2 x 1 ml, 5 x 1 ml och 10 x 1 ml) och kan användas tillsammans med olika provrör och magnetställ.
Specifications
Specifications
| pH-intervall | 2 till 12 |
| Typ av stöd | Mycket tvärbunden sfärisk agaros inklusive magnetit |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C |
| Partikelstorlek | 63μ m |
| Kvantitet | 10 x 1 mL |
| För användning med (applikation) | Designad för att förenkla småskalig rening och screening av His-märkta proteiner som utsöndras i eukaryota cellkulturer, används för funktionella och strukturella studier forskning i akademi, institut och Discovery Pharma |
| Typ | Kromatografimedia |
Safety and Handling
Product Identifier
- His Mag Sepharose excel, 10 x 1 ml (10% medium slurry)
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- EUH208-Innehåller Nickel. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 50% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.