Läs mer
Cytiva Hans Mag Sepharose™ excel Chromatography Media
Produktkod. 12691206 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 12691206
Brand: Cytiva 17371220
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hans Mag Sepharose excel magnetiska pärlor är designade för småskalig rening och screening av histidinmärkta proteiner som utsöndras i eukaryotisk cellkultur.
Prover som vanligtvis orsakar strippning av metalljoner kan därför tillsättas mediet med bibehållen proteinbindande förmåga och utan förbehandling.
  • Hans Mag Sepharose excel är ett magnetiskt IMAC-medium förladdat med nickeljoner som är mycket starkt bundna till en kelatbildande ligand.
  • Mediet möjliggör ett effektivt och förenklat arbetsflöde för infångning, rening och reproducerbar screening av histidinmärkta proteiner.
  • Förenkla småskalig rening och expressionsscreening av histidinmärkta proteiner som utsöndras i eukaryotisk cellkultur.
  • Rena histidinmärkta proteiner direkt från prover som innehåller metalljonavdrivningsmedel och spara tid och ansträngning.
  • Öka målproteinutbytet och minska nedbrytningen genom minskad och förenklad provhantering.
  • Screen histidinmärkta proteiner parallellt med hög reproducerbarhet och tillförlitliga resultat.
  • Fånga histidinmärkt protein från olika provvolymer; från låg till hög milliliterskala.
  • Förenkla hanteringen med synliga och täta Sepharose-baserade magnetiska pärlor.
  • Proteiner uttrycks och utsöndras i cellkultursupernatanter från eukaryota celler såsom insektsceller eller kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler.
  • Den höga densiteten av pärlorna tillåter snabb infångning av magnetiska enheter medan pärlornas synlighet säkerställer tillförlitlig uppsamling av de bundna histidinmärkta proteinerna under reningsproceduren.
  • Basmatrisen är baserad på Sepharose medium med inbyggd magnetit.
  • Hans Mag Sepharose finns som 10 % medium slurry i tre olika förpackningsstorlekar (2 x 1 ml, 5 x 1 ml och 10 x 1 ml) och kan användas tillsammans med olika provrör och magnetställ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 2 till 12
Typ av stöd Mycket tvärbunden sfärisk agaros inklusive magnetit
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Partikelstorlek 63μ m
Kvantitet 2 x 1 mL
För användning med (applikation) Designad för att förenkla småskalig rening och screening av His-märkta proteiner som utsöndras i eukaryota cellkulturer, används för funktionella och strukturella studier forskning i akademi, institut och Discovery Pharma
Typ Kromatografimedia
compliance-icons
Product Identifier
  • his mag sepharose excel (10% medium slurry)
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: triiron tetraoxide,ethanol, nickel
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 50% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.