Läs mer
Cytiva Hans Mag Sepharose™ Ni magnetiska pärlor
Produktkod. 11540894 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
100 mL
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11540894 5 x 1 mL Paket med 5
11545804 10 x 1 mL 10ml
17296876 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11540894 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28967390
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för effektiv, småskalig rening/screening av histidinmärkta proteiner från olika källor Cytiva Lifescience™ Hans Mag Sepharose™ Ni Magnetic Beads möjliggör småskalig rening med hög kapacitet.
Tillsammans med MagRack 6, ett separationsverktyg för hantering av pärlorna i mikrocentrifugrör, kan upp till sex prover bearbetas parallellt. För högre genomströmning kan större antal prover enkelt screenas parallellt på en robotenhet.
  • Småskalig rening med hög kapacitet av histidinmärkta proteiner från olika källor
  • Hög renhet och avkastning
  • Enkel parallell screening av histidinmärkta proteiner med hög repeterbarhet
  • Skalbarhetsstreck (sv) Enkel infångning av histidinmärkta proteiner från små eller stora provvolymer (låg mikroliter till milliliters skala)
Beställningsinfo
1 ml medelstor uppslamning är tillräckligt för fem reningskörningar enligt det rekommenderade protokollet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom 50 mg histidinmärkt protein/ml medium
Kvantitet 5 x 1 mL