Läs mer
Cytiva Hans Mag Sepharose™ Ni magnetiska pärlor
Produktkod. 11545804 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
100 mL
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11545804 10 x 1 mL 10ml
11540894 5 x 1 mL Paket med 5
17296876 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11545804 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28979917
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för effektiv, småskalig rening/screening av histidinmärkta proteiner från olika källor Cytiva Lifescience™ Hans Mag Sepharose™ Ni Magnetic Beads möjliggör småskalig rening med hög kapacitet.
Tillsammans med MagRack 6, ett separationsverktyg för hantering av kulorna i mikrocentrifugrör, kan upp till sex prover bearbetas parallellt. För högre genomströmning kan större antal prover enkelt screenas parallellt på en robotanordning.
  • Högkapacitets liten rening av histidinmärkta proteiner från olika källor
  • Hög renhet och utdelning
  • Enkel parallell screening av histidinmärkta proteiner med hög repeterbarhet
  • Skalbarhetsstreck (en) Enkel fångst av histidinmärkta proteiner från små eller stora provvolymer (låg mikroliter till milliliter)
Beställningsinfo
1 ml medelstor uppslamning är tillräckligt för fem reningskörningar enligt det rekommenderade protokollet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom 50 mg histidinmärkt protein/ml medium
Kvantitet 10 x 1 mL