Läs mer
Cytiva Hans Mag Sepharose™ Ni magnetiska pärlor
Produktkod. 17296876 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
100 mL
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17296876 100 mL -
11540894 5 x 1 mL Paket med 5
11545804 10 x 1 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17296876 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29104065
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för effektiv, småskalig rening/screening av histidinmärkta proteiner från olika källor Cytiva Lifescience™ Hans Mag Sepharose™ Ni Magnetic Beads möjliggör småskalig rening med hög kapacitet.
Tillsammans med MagRack 6, ett separationsverktyg för hantering av pärlorna i mikrocentrifugrör, kan upp till sex prover bearbetas parallellt. För högre genomströmning kan större antal prover enkelt screenas parallellt på en robotenhet.
  • Småskalig rening med hög kapacitet av histidinmärkta proteiner från olika källor
  • Hög renhet och avkastning
  • Enkel parallell screening av histidinmärkta proteiner med hög repeterbarhet
  • Skalbarhetsstreck (sv) Enkel infångning av histidinmärkta proteiner från små eller stora provvolymer (låg mikroliter till milliliters skala)
Beställningsinfo
1 ml medelstor uppslamning är tillräckligt för fem reningskörningar enligt det rekommenderade protokollet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom 50 mg histidinmärkt protein/ml medium
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • His Mag Sepharose Ni, 100 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-66.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 50% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.