Beskrivning
Tillsammans med MagRack 6, ett separationsverktyg för hantering av pärlorna i mikrocentrifugrör, kan upp till sex prover bearbetas parallellt. För högre genomströmning kan större antal prover enkelt screenas parallellt på en robotenhet.
- Småskalig rening med hög kapacitet av histidinmärkta proteiner från olika källor
- Hög renhet och avkastning
- Enkel parallell screening av histidinmärkta proteiner med hög repeterbarhet
- Skalbarhetsstreck (sv) Enkel infångning av histidinmärkta proteiner från små eller stora provvolymer (låg mikroliter till milliliters skala)
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | 50 mg histidinmärkt protein/ml medium |
| Kvantitet | 2 x 1 mL |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3