Läs mer
Cytiva Hans Mag Sepharose™ Ni magnetiska pärlor
Produktkod. p-4487728 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 1 mL
100 mL
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 5
Produktkod. 11540894
Brand: Cytiva 28967390
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för effektiv, småskalig rening/screening av histidinmärkta proteiner från olika källor Cytiva Lifescience™ Hans Mag Sepharose™ Ni Magnetic Beads möjliggör småskalig rening med hög kapacitet.
Tillsammans med MagRack 6, ett separationsverktyg för hantering av pärlorna i mikrocentrifugrör, kan upp till sex prover bearbetas parallellt. För högre genomströmning kan större antal prover enkelt screenas parallellt på en robotenhet.
  • Småskalig rening med hög kapacitet av histidinmärkta proteiner från olika källor
  • Hög renhet och avkastning
  • Enkel parallell screening av histidinmärkta proteiner med hög repeterbarhet
  • Skalbarhetsstreck (sv) Enkel infångning av histidinmärkta proteiner från små eller stora provvolymer (låg mikroliter till milliliters skala)
Beställningsinfo
1 ml medelstor uppslamning är tillräckligt för fem reningskörningar enligt det rekommenderade protokollet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom 50 mg histidinmärkt protein/ml medium
Kvantitet 5 x 1 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3