Läs mer
Cytiva Hans MultiTrap™ TALON™
Produktkod. 12674506 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
4/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12674506
Brand: Cytiva 29000596
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För screening med hög genomströmning av histidinmärkta proteiner från klarnade cellysat
Förpackad 96-brunnars platta för expressionsscreening och småskalig parallell rening av histidinmärkta proteiner
Specifikationer:
  • Ligand - TALON Superflow Kobolt-IMAC
  • Matris - Tvärbunden agaros, 6%
  • Partikelstorlek - 60 till 160 μm
  • Bindningskapacitet/ml - Upp till 20 mg histidinmärkt protein
  • Arbetsområde för pH-stabilitet - 3 till 12
  • Antal brunnar: 96
  • Material - polypropen (PP) och polyeten (PE)
  • Mått - 127,8 x 85,5 x 30,6 mm
  • Komplett förpackningsstorlek - 4 x 96-brunnars filterplattor
  • Volym - 50 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 4/Pk.
För användning med (applikation) För högkapacitetsscreening av histidinmärkta proteiner från klarnade celllysat
Förvaringskrav 4 °C till 8 °C
Bindande kapacitet Upp till 20 mg histidinmärkt protein
Produkttyp Hans MultiTrap Talon förpackad kolumn
Partikelstorlek 60 till 160μ m
Material Polypropen, polyeten
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 12
Ligandtyp Klo Superflow Kobolt-IMAC
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3