Läs mer
Cytiva Hans SpinTrap™ Snurra kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Typ:
Centrifugkolonn
Centrifugkolonnsats
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 50
Beskrivning
- Spinkolonner för engångsbruk förpackade med Ni Sepharose Högpresterande medium som är förladdat med nickeljoner; försumbart jonläckage
- En körning i standardmikrocentrifug tar ungefär 10 min.
- Ger upp till 750 μg renat protein per kolonn
- Tillåter direkt rening av både klarnade och oklarade cellysat
- Även användbar för att screena ett stort antal småskaliga bakteriella lysat
- Kitalternativet innehåller buffert, vilket möjliggör snabba och bekväma reningar utan tidskrävande buffertberedningssteg
Medium egenskaper:
- Kompatibel med ett brett utbud av reduktionsmedel, rengöringsmedel, denatureringsmedel och andra tillsatser
- Stabil (långsiktig) i pH-området 3-12
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
Beställningsinfo
Kit (28-9321-71) innehåller 50 kolonner och en förpackning His Buffer Kit (2 x 100 ml fosfat 8X stamlösning, pH 7,4 och 100 ml högrent 2M imidazol, pH 7,4)
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 100μ L |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Typ av stöd | 6 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C |
| Kvantitet | 1 Packa hans SpinTrap Snurra kolumner (50 x 100μ L) |
| Typ | Centrifugkolonn |
| Provvolym | 600μ l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- His SpinTrap, 50 columns
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: nicke, reaction massof:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one