Beskrivning
Erbjuder annan selektivitet jämfört med nickelladdade kromatografimedia
Specifikationer:
- Ligand - TALON Superflow Kobolt-IMAC
- Matris - Tvärbunden agaros, 6%
- Partikelstorlek - 60 -160 μm
- Bindningskapacitet/ml - Upp till 20 mg histidinmärkt protein
- Arbetsområde för pH-stabilitet - 3 till 12
- Komplett förpackningsstorlek - 50 x 100 μL
- Sängvolym - 100 μL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 x 100μ L |
| För användning med (applikation) | För hög renhet av histidinmärkta proteiner |
| Förvaringskrav | 4 °C till 8 °C |
| Bindande kapacitet | Upp till 20 mg histidinmärkt protein |
| Produkttyp | Hans SpinTrap Talon förpackad kolumn |
| Partikelstorlek | 60 till 160μ m |
| Matris | 6 % tvärbunden agaros |
| Sängvolym (metrisk) | 100μ L |
| Ligandtyp | Klo Superflow Kobolt-IMAC |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- his spintrap talon columns
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P235-Förvaras svalt.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanol