Läs mer
Cytiva HiScale™ Kromatografikolumner
Produktkod. 17682165 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Porstorlek:
20μ m
Produktkod. Porstorlek
17682165 20μ m
1 options
Produktkod. 17682165 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29360550
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
HiScale™ 10/40 kromatografikolonner - Lätt att packa, tomma kromatografikolonner som används för kolonnkromatografi med medium till högt tryck upp till 20 bar (290 psi).
  • HiScale™ tomma kromatografikolonner är en familj av tryckstabila, lättpackade kolonner för medel- till högtrycksvätskekromatografi med hjälp av ett kromatografisystem.
    • Lätt att packa: bekväm pelarmåttskala, icke-roterande kolvmekanism och ergonomiskt utformade komponenter för enklare justering under pelarpackning
    • Tryckstabil: byggd för att tåla tryck upp till 20 bar (2 MPa, 290 psi) för kompatibilitet med modern BioProcess™ hartser
    • Mångsidig: dubbla adaptrar och axiell kompressionskapacitet möjliggör ett stort utbud av bäddhöjder och kolonnpackningsprotokoll
    • Olika kolumndimensioner: välj mellan 10, 16, 26 eller 50 mm innerdiameter och 200 mm eller 400 mm längd för att rymma sängvolymer upp till 785 ml
    • Skalbar: den HiScale™ kolumnsortimentet är utformat för att underlätta robust processuppskalning, såväl som kostnadseffektiv och exakt nedskalning för applikationer som virusrensningsstudier
    • Hög flexibilitet: utrustad med två adaptrar som möjliggör ett stort utbud av sänghöjder.
  • Vad som kommer i varje HiScale™ kolonnkromatografipaket?
    • Varje HiScale™ pelaren levereras med pelarrör, yttre skyddsrör, två adaptrar, PEEK slangar och kopplingar i båda ändar för enkel anslutning till ventiler, pumpar och monitorer. För HiScale™ 10/40, kontakter ingår i tillbehörssatsen som ingår i paketet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.75 mm
Typ Kromatografikolumn
Max. Tryck 20 bar (2 MPa, 290 psi)
Porstorlek 20μ m
Material Borosilikatglas, polykarbonat, polyamid (förstärkt glasfiber), etylenpropylendienpolymer (EPDM), polyoximetylen (POM), polyeter-eterketon (PEEK ), Etylentetrafluoreten (ETFE), Fluor-gummi, Polypropen, Polyamid