Beskrivning
- Tomma kolonner med hög tryckstabilitet för packning med modern BioProcess media för processutveckling och preparativ kromatografi.
- Ger axiell komprimering av gelbädden och en icke-roterande kolvmekanism som utökar packningsförmågan.
- Adapter QuickLock mekanism, pelarmåttskala och ergonomisk design, underlättar pelarhantering och ökar processkontrollen.
- Dubbla adaptrar, erbjuder hög flexibilitet och dynamiska packningshöjder.
- Förmåga att skölja hela adapterskaftet efter packning, vilket minimerar risken för bakterietillväxt efter långvarig användning.
- Baserat på den väletablerade raden av XK-kolonner och kompatibel med alla metoder som för närvarande är tillämpliga på XK-kolonner.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | HiScale Kromatografikolumn |
| Sängvolym | 106 mL |
| Diameter (metrisk) Inre | 26 mm |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Inkluderar | Kolumnrör, yttre skyddsrör, två adaptrar, PEEK slangar och kopplingar i båda ändar för enkel anslutning till ventiler, pumpar och monitorer |
| Material | Borsilikatglas |
| Max. Tryck | 20 bar |
| Typ av stöd | Polypropen (förstärkt glasfiber)/polyamidnät |
| Kolumntyp | Tom HPLC-kolumn |
| För användning med (applikation) | Processutveckling och preparativ kromatografi |